Läs mer
Tocris Bioscience™ PEN (mouse)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18786169
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18786169 1 mg
1 options
Produktkod. 18786169 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6308/1
GPR83 agonist
PEN (mouse) is a endogenous peptide GPR83 agonist. ProSAAS-derived neuropeptide. Activates phospholipase C (PLC)-mediated signaling cascade in mouse hypothalamus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renhet 95%
CAS 1236955-25-1
Innehåll och lagring Store at -20°C
Molekylvikt (g/mol) Observed MW: 2317.62