Läs mer
UVP Pen-Ray™ Gaslampa fyllning
Produktkod. 12853818
Change view
Gaspåfyllning:
Neon
Neon-Mercury
Xenon
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gaspåfyllning unitSize
12853818 Neon-Mercury Varje
12863818 Xenon Varje
12843818 Neon Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12853818 Leverantör UVP Leverantörsnummer 90001601
Specifikationer
Gaspåfyllning Neon-Mercury
Spänning 500 V
Våglängd 254 nm
Längd (metrisk) 117.3 mm
Material Kvarts
Produkttyp Pen Ray