Läs mer
UVP Pen-Ray™ Gaslampa fyllning
Produktkod. 12863818
Change view
Gaspåfyllning:
Neon
Neon-Mercury
Xenon
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gaspåfyllning Förpackningsstorlek
12863818 Xenon Varje
12853818 Neon-Mercury Varje
12843818 Neon Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12863818 Leverantör UVP Leverantörsnummer 90001701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3945.00 SEK
    2686.20 SEK / Paket med 1
    Save 1258.80 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Specifikationer
Gaspåfyllning Xenon
Spänning 500 V
Våglängd 254 nm
Längd (metrisk) 117.3 mm
Material Kvarts
Produkttyp Pen Ray