Läs mer
Descripción
- Ultra-slim, lightweight design that delivers the performance of an electronic pipette in a lighter, more balanced form
- Streamlined body fits naturally in the hand for better control and comfort during extended pipetting sessions
- User-friendly interface for quick adjustments and easy operation
- Five pipetting modes (Pipette, Reverse Pipetting, Multi Dispensing, Dilute, Manual Measurement) for a wide range of laboratory applications
- Wireless connectivity and a free app for convenient parameter setting and wireless control
- USB-C charging with a rechargeable lithium battery for reliable, all-day performance
- Supplied with a stand for easy mounting of the pipette when not in use
Especificaciones
Especificaciones
| Noggrannhet | ±0.1 μL |
| Batterityp | Rechargeable lithium ion 10440 (Convex type) |
| Justerbart spetsavstånd | No |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Black/Gray |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med | Universal Pipette Tip |
| Material | Stainless Steel |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?