Läs mer
Pen-Strep (10 000 IE/ml, 10 mg/ml), MP Biomedicals™
Produktkod. 11490425 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490425 100 ml 100ml
17368573 20 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490425 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 091670249
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pen-Strep (10 000 IE/ml, 10 mg/ml) är en dubbel antibiotikalösning som innehåller 10 000 enheter/ml penicillin och 10 000μ g/ml streptomycin.
  • Antibiotika penicillin och streptomycin används för att förhindra bakteriell kontaminering av cellkulturer på grund av deras effektiva kombinerade verkan mot gram-positiva och gram-negativa bakterier.
  • Denna lösning innehåller 10 000 enheter/ml penicillin och 10 000μ g/ml streptomycin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Penicillin-Streptomycin
Typ Penicillin/Streptomycin
Kvantitet 100 ml
Synonym 200X Pen-Strep
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.