Läs mer
Pen-Strep (10 000 IE/ml, 10 mg/ml), MP Biomedicals™
Produktkod. 17368573 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17368573 20 ml -
11490425 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17368573 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 091670246
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pen-Strep (10 000 IE/ml, 10 mg/ml) är en dubbel antibiotikalösning som innehåller 10 000 enheter/ml penicillin och 10 000μ g/ml streptomycin.
  • The antibiotics penicillin and streptomycin are used to prevent bacterial contamination of cell cultures due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria.
  • This solution contains 10,000 units/mL of penicillin and 10,000 μg/mL of streptomycin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Liquid
Koncentration 10,000 IU/mL Penicillin, 10 mg/mL Streptomycin
Kvantitet 20 ml
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.