Läs mer
(+)-Penbutolol, MedChemExpress
Beskrivning
(+)-Penbutolol is a β-adrenoceptor antagonist, with an IC50 of 0.74 μM. (+)-Penbutolol is an optical isomer of l-penbutolol with Na+ channel-blocking action.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Penbutolol |
| CAS | 38363-41-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H29NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (R)-Penbutolol (+)-Isopenbutolol |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (343.14 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@@H](COC1=C(C=CC=C1)C2CCCC2)CNC(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.43 |
| Visa mer |