Läs mer
Penbutolol sulfate, MedChemExpress
Beskrivning
Penbutolol sulfate is able to bind to both beta-1 adrenergic receptors and beta-2 adrenergic receptors (the two subtypes), thus making it a non-selective β blocker.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penbutolol sulfate |
| CAS | 38363-32-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H29NO2.1/2H2SO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (-)-Terbuclomine |
| Löslighetsinformation | H2O : 5 mg/mL (14.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@@H](CNC(C)(C)C)COC1=CC=CC=C1C2CCCC2.[0.5H2SO4] |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.47 |
| Visa mer |