Läs mer
Penciclovir Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penciclovir Diacetate |
| CAS | 97845-72-2 |
| Molekylformel | C14 H19 N5 O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 9-[4-(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]butyl]-2-amino-1,9-dihydro-6H-Purin-6-one, BRL 39913, BRU 39913, Di-O-acetylpenciclovir, Penciclovir diacetate, O,O-Diacetylpenciclovir |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N5O5/c1-8(20)23-5-10(6-24-9(2)21)3-4-19-7-16-11-12(19)17-14(15)18-13(11)22/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H3,15,17,18,22) |
| LEDER | CC(=O)OCC(CCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-(acetyloxymethyl)-4-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)butyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.33 |
| Formel vikt | 337.1386 |