Läs mer
Penciclovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penciclovir |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O3/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-5-15(8)2-1-6(3-16)4-17/h5-6,16-17H,1-4H2,(H3,11,13,14,18) |
| Formel vikt | 253.1175 |
| Procent renhet | >95% |