Läs mer
(±)-Penconazole-d7 (pentyl-3,3,4,4,5,5,5-d7), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penconazole-d7 |
| CAS | 1628110-84-8 |
| Molekylformel | C13 D7 H8 Cl2 N3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | (±)-Penconazole-d7, CGA 71818-d7, Ofir-d7, Omnex-d7, Topas-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H15Cl2N3/c1-2-3-10(7-18-9-16-8-17-18)12-5-4-11(14)6-13(12)15/h4-6,8-10 H,2-3,7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC-namn | 1-[3,3,4,4,5,5,5-heptadeuterio-2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1,2,4-triazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.23 |
| Formel vikt | 290.1082 g/mol |
| Visa mer |