Läs mer
Penconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penconazole |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15Cl2N3/c1-2-3-10(7-18-9-16-8-17-18)12-5-4-11(14)6-13(12)15/h4-6,8-10H,2-3,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 283.0643 |