Läs mer
Pencycuron 50 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pencycuron |
| CAS | 66063-05-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pencycuron |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C19 H21 Cl N2 O |
| Koncentration | 50 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClN2O/c20-16-12-10-15(11-13-16)14-22(18-8-4-5-9-18)19(23)21-17-6-2-1-3-7-17/h1-3,6-7,10-13,18H,4-5,8-9,14H2,(H,21,23) |
| LEDER | Clc1ccc(CN(C2CCCC2)C(=O)Nc3ccccc3)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-1-cyclopentyl-3-phenylurea |
| Visa mer |