Learn More
Pendimethalin 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pendimethalin |
| CAS | 40487-42-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pendimethalin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H19 N3 O4 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Pendimethalin |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O4/c1-5-10(6-2)14-12-11(15(17)18)7-8(3)9(4)13(12)16(19)20/h7,10,14H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CCC(CC)Nc1c(cc(C)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Show More |