Läs mer
Pendimethalin, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16674554 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16674554 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16674554 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R1786100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pendimethalin
CAS 40487-42-1
CAS Max % ≤ 100%
Linjär formel C13H19N3O4
Beilstein 2157711
Färg Orange/Yellow
Smältpunkt 57°C
Synonym N-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitrobenzenamine
Molekylvikt (g/mol) 281.31 g/mol