missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pendimethalin metabolite 1 M455H029 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pendimethalin metabolite 1 M455H029 |
| CAS | 73215-11-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pendimethalin metabolite 1 M455H029 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H19 N3 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole, 1-(1-ethylpropyl)-5,6-dimethyl-7-nitro-, 1-(1-Ethylpropyl)-5,6-dimethyl-7-nitro-1H-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O2/c1-5-11(6-2)16-8-15-12-7-9(3)10(4)13(14(12)16)17(18)19/h7-8,11H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CCC(CC)n1cnc2cc(C)c(C)c(c12)[N+](=O)[O-] |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?