Läs mer
Sampling Systems™ Pendelbägare
Produktkod. 17972042 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Graderad:
Ja
Nej
Material:
Polypropen
Rostfritt stål
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Graderad Material
17972042 2 l Nej Polypropen
17932042 250 ml Ja Polypropen
17902122 500 ml Nej Polypropen
17922042 1 l Nej Rostfritt stål
17942042 1 l Nej Polypropen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17972042 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 5065C2002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00 SEK
    530.85 SEK / Paket med 1
    Save 6.15 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dessa pendelbägare svänger automatiskt till horisontellt läge, vilket innebär att dina vattenprover är mindre benägna att spilla när du använder TeleScoop.
  • Teleskopiska provtagare används ofta för att ta ytprover från floder, tankar och sjöar
  • Ett brett urval av tillbehör finns tillgängligt för att göra TeleScoop idealisk för de flesta applikationer
  • Tillbehör är utbytbara och klickar helt enkelt på plats
Tekniske data
Produkttyp Svabbar mall
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 l
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Sterilitet Icke-steril
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.