Läs mer
Buerkle™ Pendelbägare PP för Buerkle™ Teleskopstång
Produktkod. 10222371 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
600 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10222371 1000 ml Varje
10461183 600 ml Varje
10272461 2000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10222371 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53545100
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna bägare svänger automatiskt till ett horisontellt läge. Ingenting kan spillas. Lämplig därför för djupa och smala schakt (150 mm dia.). Designad för användning med Buerkle™ Teleskopstång.
  • Polypropen
  • För industri och vattenrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vattenprovtagare
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Stil Pendel
För användning med (applikation) För industri och vattenrening
Utbytbart verktyg för Buerkle™ Teleskopstång.