Läs mer
Buerkle™ Pendelbägare PP för Buerkle™ Teleskopstång
Produktkod. p-7084528 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
600 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10461183
Brand: Buerkle™ 53545050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna bägare svänger automatiskt till ett horisontellt läge. Ingenting kan spillas. Lämplig därför för djupa och smala schakt (150 mm dia.). Designad för användning med Buerkle™ Teleskopstång.
  • Polypropen
  • För industri och vattenrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vattenprovtagare
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 20,29 oz.
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Stil Pendel
För användning med (applikation) För industri och vattenrening
Utbytbart verktyg för Buerkle™ Teleskopstång.