Description
- Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)
- För industri och vattenrening
- Inget spill
- Lämplig för djupa och smala schakt
- Idealisk för provtagning från bad, tankar, schakt, öppna vattendrag etc
- Provtagningsdjup ner till 6m kan nås med den justerbara teleskopiska aluminiumstaven
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Pendelbägare |
| Material | Rostfritt stål (V2A) |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kapacitet (engelska) | 33.81 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| För användning med (applikation) | Djupa och smala skaft |
| För användning med (utrustning) | Teleskopstång |
| Höjd (engelska) | 6.42 in. |
| Höjd (metrisk) | 163 mm |
| Längd (engelska) | 7.91 in. |
| Show More |