missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Penflufen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penflufen |
| CAS | 494793-67-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Penflufen |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H24 F N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | N-[2-(1,3-Dimethylbutyl)phenyl]-5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, 5-Fluoro-1,3-dimethyl-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide, Cerenturf Forte, Emesto, N-[2-(1,3-Dimethylbutyl)phenyl]-1,3-dimethyl-5-fluoro-1H-pyrazole-4-carboxamide, Penflufen, Pyflufen |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24FN3O/c1-11(2)10-12(3)14-8-6-7-9-15(14)20-18(23)16-13(4)21-22(5)17(16)19/h6-9,11-12H,10H2,1-5H3,(H,20,23) |
| LEDER | CC(C)CC(C)c1ccccc1NC(=O)c2c(C)nn(C)c2F |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?