Läs mer
Penfluridol, MedChemExpress
Produktkod. 16494537
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494537 50 mg
16418596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16494537 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1077
MedChemExpress Penfluridol is a highly potent, first generation diphenylbutylpiperidine antipsychotic.
Penfluridol is a highly potent, first generation diphenylbutylpiperidine antipsychotic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Penfluridol
CAS 26864-56-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H27ClF5NO
Kvantitet 50 mg
Synonym R-16341
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (190.85 mM)
LEDER OC1(C2=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C2)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)C4=CC=C(F)C=C4)CC1
Molekylvikt (g/mol) 523.97
Formel vikt 523.97
Procent renhet 98.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death