Läs mer
Penicillic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penicillic acid |
| CAS | 90-65-3 |
| Molekylformel | C8H10O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-5-methyl-4-oxo-2,5-hexadienoic Acid, NSC 402844, gamma-Keto-β-methoxy-Δ-methylene-Δalpha-hexenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O4/c1-5(2)8(11)6(12-3)4-7(9)10/h4H,1H2,2-3H3,(H,9,10)/b6-4+ |
| LEDER | CO\C(=C\C(=O)O)\C(=O)C(=C)C |
| IUPAC-namn | (2E)-3-methoxy-5-methyl-4-oxohexa-2,5-dienoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.16 |
| Formel vikt | 170.0579 |