Läs mer
Penicillin G potassium, MedChemExpress
Produktkod. 16489865
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489865 250 mg -
16449887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 16489865 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17591
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
MedChemExpress Penicillin G potassium is a fast-acting antibiotic; used to treat bacterial infections that affect the blood, heart, lungs, joints, and genital areas.
Penicillin G potassium is a fast-acting antibiotic
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Penicillin G potassium
Fysisk form Solid
CAS 113-98-4
Färg White
Kvantitet 250 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H17KN2O4S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Benzylpenicillin potassium
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (268.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(CC3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)O[K]
Molekylvikt (g/mol) 372.48
Formel vikt 372.48
Procent renhet 98.0%