missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Penicillin G potassium, MedChemExpress

Produktkod. p-200095889
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.

Produktkod. 16489865

Brand: Medchem Express HY17591

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.

MedChemExpress Penicillin G potassium is a fast-acting antibiotic; used to treat bacterial infections that affect the blood, heart, lungs, joints, and genital areas.

Penicillin G potassium is a fast-acting antibiotic

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Penicillin G potassium
Fysisk form Solid
CAS 113-98-4
Färg White
Kvantitet 250 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H17KN2O4S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Benzylpenicillin potassium
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (268.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(CC3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)O[K]
Molekylvikt (g/mol) 372.48
Formel vikt 372.48
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.