Läs mer
Melford Penicillin G, Kaliumsalt
Beskrivning
Penicillin G kaliumsalt är en medlem av penicillinklassen av antibiotika och är effektivt mot en mängd grampositiva bakterier.
Penicillin G är effektivt mot ett brett spektrum av grampositiva bakterier, inklusive streptokocker, stafylokocker och några andra arter. Det är dock inte effektivt mot gramnegativa bakterier på grund av deras olika cellväggsstruktur.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penicillin G Potassium Salt |
| CAS | 113-98-4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | C16H17KN2O4S |