missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Melford Penicillin G, Kaliumsalt

Produktkod. p-200087046
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30018742

Brand: Melford P93500100.0

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Penicillin G kaliumsalt är en medlem av penicillinklassen av antibiotika och är effektivt mot en mängd grampositiva bakterier.

Penicillin G kaliumsalt är en medlem av penicillinklassen av antibiotika och är effektivt mot en mängd grampositiva bakterier. Som ett smalspektrumantibiotikum som tillhör beta-laktamklassen, hämmar det syntesen av bakteriecellsväggar. Det stör bildandet av peptidoglykan, en avgörande komponent i bakteriecellväggen. Detta försvagar cellväggen och leder till att bakteriecellen slutligen brister.

Penicillin G är effektivt mot ett brett spektrum av grampositiva bakterier, inklusive streptokocker, stafylokocker och några andra arter. Det är dock inte effektivt mot gramnegativa bakterier på grund av deras olika cellväggsstruktur.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Penicillin G Potassium Salt
CAS 113-98-4
Kvantitet 100 g
Molekylformel C16H17KN2O4S
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.