missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Penicillin G kaliumsalt, 99,9 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11467600 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mU
10 mU
100 mU
Förpackningsstorlek:
1 mikroenhet
10 mikroenheter
100 mikroenheter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.

Produktkod. 11467600

Brand: MP Biomedicals 0210054301

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.

Kemiska identifierare

CAS 113-98-4
Molekylformel C33H36ClKN4O4S2
Molekylvikt (g/mol) 691.34
MDL-nummer MFCD00036193
InChI-nyckel HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Synonym Benzylpenicillin potassium salt
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
IUPAC-namn kalium-[3-(2-klor-10H-fenotiazin-10-yl)propyl]dimetylamin (2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-7-oxo-6-(2-fenylacetamido)-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
LEDER [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Penicillin G potassium salt
Typ Penicillin G Potassium Salt
Namnnotering Potency: 1500-1700 u/mg
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 1 mU
Analysprocentintervall 0.999
Formel vikt 372.5
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.