Läs mer
Penicillin G kaliumsalt, 99,9 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487600 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mU
10 mU
100 mU
Förpackningsstorlek:
1 mikroenhet
10 mikroenheter
100 mikroenheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487600 100 mU 100 mikroenheter
11467600 1 mU 1 mikroenhet
11477600 10 mU 10 mikroenheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487600 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210054380
Kemiska identifierare
CAS 113-98-4
Molekylformel C33H36ClKN4O4S2
Molekylvikt (g/mol) 691.34
MDL-nummer MFCD00036193
InChI-nyckel HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Synonym Benzylpenicillin potassium salt
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
IUPAC-namn kalium-[3-(2-klor-10H-fenotiazin-10-yl)propyl]dimetylamin (2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-7-oxo-6-(2-fenylacetamido)-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
LEDER [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Penicillin G potassium salt
Typ Penicillin G Potassium Salt
Namnnotering Potency: 1500-1700 u/mg
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 100 mU
Analysprocentintervall 0.999
Formel vikt 372.5
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin G potassium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt