Läs mer
8-Hydroxyquinoline, 99%
Produktkod. 10081693
Change view
Kvantitet:
100 mU
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10081693 100 mU 100g
1 options
Produktkod. 10081693 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP914100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 113-98-4 | C33H36ClKN4O4S2 | 691.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
  • Penicillin G is a narrow spectrum antibiotic that is effective against gram positive bacteria
  • Useful for preventing microbial contamination in tissue culture applications
  • Functions as an antiobiotic by inhibiting cell wall synthesis 
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Penicillin-G Potassium Salt
Typ Penicillin G Potassium Salt
Fysisk form Solid
CAS 113-98-4
pH 5.5 to 7.5
Smältpunkt 214°C
Förlust vid torkning < 1.5%
Förpackning Poly Bottle
Potens Inclusive between 1440μg/mg
Färg White
Kvantitet 100 mU
Analysprocentintervall ≥85 %
Molekylformel C33H36ClKN4O4S2
MDL-nummer MFCD00036193
Merck Index 15, 7203
Synonym Benzylpenicillin potassium salt
InChI-nyckel HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
LEDER [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
IUPAC-namn potassium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 691.34
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
Formel vikt 372.47
Procent renhet ≥85%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin-G potassium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .