Läs mer
Penicillin G Kaliumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 17819436 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mU
Produktkod. Kvantitet
17819436 25 mU
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17819436 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210054325
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Aktiv mot grampositiva och gramnegativa aeroba och anaeroba bakterier. Penicillin G Kaliumsalt, MP Biomedicals är ett smalspektrumantibiotikum. Det hämmar cellväggssyntesen genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP), vilket hämmar pe
Penicillin G är det valda läkemedlet för Streptococcus pneumoniae, grupp A, B, C och G streptokocker, icke-enterokocker grupp D streptokocker, viridans grupp streptokocker och icke-penicillinasproducerande stafylokocker.
Penicillin G kaliumsalt används för att studera murosomer av stafylokocker och penicillin-inducerad lys av Streptococcus mutans. Det är stabilt mot hydrolys avβ -laktamaser, såsom penicillinaser och cefalosporinaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Pulver
CAS 113-98-4
pH 5 to 7.5 (3% aq. soln.)
Smältpunkt 214°C to 217°C (literature)
Kvantitet 25 mU
Molekylformel C33H36ClKN4O4S2
MDL-nummer MFCD00036193
Synonym Benzylpenicillin potassium salt
Löslighetsinformation Soluble in water (100mg/mL) clear,colorless to light yellow.
InChI-nyckel HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
LEDER [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
IUPAC-namn kalium-[3-(2-klor-10H-fenotiazin-10-yl)propyl]dimetylamin (2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-7-oxo-6-(2-fenylacetamido)-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 691.34
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
Formel vikt 372.48
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin G potassium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt