Läs mer
Penicillin G kaliumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Penicillin G kaliumsalt används som en cellodlingstillsats som antibiotika. Används för att hämma syntesen av bakteriella cellväggar genom att hämma cellväggens peptidoglykankedjas korsning. Det är det valda läkemedlet för grupp A, B, C och G streptokocker, icke-enterokocker grupp D streptokocker, viridian grupp streptokocker och icke-penicillinasproducerande stafylokocker. Kaliumsaltet har använts för att studera murosomer av stafylokocker och penicillin-inducerad lys av Streptococcus mutans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Penicillin G kaliumsalt används som en cellodlingstillsats som antibiotika. Används för att hämma syntesen av bakteriella cellväggar genom att hämma cellväggens peptidoglykankedjas korsning. Det är det valda läkemedlet för grupp A, B, C och G streptokocker, icke-enterokocker grupp D streptokocker, viridian grupp streptokocker och icke-penicillinasproducerande stafylokocker. Kaliumsaltet har använts för att studera murosomer av stafylokocker och penicillin-inducerad lys av Streptococcus mutans.
Löslighet
Löslig i vatten (100 mg/ml), metanol, etanol (sparsamt) och alkohol. Olösligt i kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penicillin G potassium salt |
| Typ | Penicillin G Potassium Salt |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 3832841 |
| Merck Index | 14,7094 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (100mg/ml),methanol,ethanol (sparingly),and alcohol. Insoluble in chloroform. |
| Formel vikt | 372.48 |
Säkerhet och hantering
- Penicillin G potassium salt
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.