Läs mer
Penicillin G kaliumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7042828
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15466059
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63901.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Hämmar syntesen av bakteriell cellvägg
Penicillin G kaliumsalt används som en cellodlingstillsats som antibiotika. Används för att hämma syntesen av bakteriella cellväggar genom att hämma cellväggens peptidoglykankedjas korsning. Det är det valda läkemedlet för grupp A, B, C och G streptokocker, icke-enterokocker grupp D streptokocker, viridian grupp streptokocker och icke-penicillinasproducerande stafylokocker. Kaliumsaltet har använts för att studera murosomer av stafylokocker och penicillin-inducerad lys av Streptococcus mutans.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Penicillin G kaliumsalt används som en cellodlingstillsats som antibiotika. Används för att hämma syntesen av bakteriella cellväggar genom att hämma cellväggens peptidoglykankedjas korsning. Det är det valda läkemedlet för grupp A, B, C och G streptokocker, icke-enterokocker grupp D streptokocker, viridian grupp streptokocker och icke-penicillinasproducerande stafylokocker. Kaliumsaltet har använts för att studera murosomer av stafylokocker och penicillin-inducerad lys av Streptococcus mutans.
Löslighet
Löslig i vatten (100 mg/ml), metanol, etanol (sparsamt) och alkohol. Olösligt i kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113-98-4
Molekylformel C33H36ClKN4O4S2
Molekylvikt (g/mol) 691.34
MDL-nummer MFCD00036193
InChI-nyckel HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Synonym Benzylpenicillin potassium salt; Potassium benzylpenicillinate
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
IUPAC-namn kalium-[3-(2-klor-10H-fenotiazin-10-yl)propyl]dimetylamin (2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-7-oxo-6-(2-fenylacetamido)-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
LEDER [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Penicillin G potassium salt
Typ Penicillin G Potassium Salt
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 3832841
Merck Index 14,7094
Löslighetsinformation Soluble in water (100mg/ml),methanol,ethanol (sparingly),and alcohol. Insoluble in chloroform.
Formel vikt 372.48
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.