Läs mer
Melford Penicillin G, natriumsalt
Produktkod. 30018741
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018741 5 g
30018740 25 g
30018739 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018741 Leverantör Melford Leverantörsnummer P930005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Penicillin G-natrium är natriumsaltformen av penicillin G, som är ett smalspektrum beta-laktamantibiotikum.
Penicillin G-natrium är natriumsaltformen av penicillin G, som är ett smalspektrum beta-laktamantibiotikum. Det är en av de tidigaste och mest använda antibiotika, som tillhör penicillinklassen av antibiotika.
Penicillin G natrium stör syntesen av bakteriell cellvägg. Det hämmar enzymet transpeptidas, som är involverat i tvärbindningen av peptidoglykankedjor i bakteriecellväggen. Denna störning försvagar cellväggsstrukturen, vilket leder till cellys och död.
Penicillin G är också effektivt mot ett brett spektrum av grampositiva bakterier, inklusive streptokocker, stafylokocker och vissa anaeroba bakterier. Det är mindre effektivt mot gramnegativa bakterier.
Används ofta som ett selektivt medel i odlingsmedier för att isolera bakterier som är känsliga för detta antibiotikum. Dess inkludering i odlingsmedium möjliggör specifik tillväxt av bakterier som saknar resistens mot penicillin G.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Penicillin G, Sodium Salt
CAS 69-57-8
Kvantitet 5 g
Molekylformel C16H17N2NaO4S