Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Penicillin G natriumsalt, 96+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15545166 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
15545166 25 g 25g
15525166 1 g 1g
15535166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15545166 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455690250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00 SEK
    1118.65 SEK / 25g
    Save 151.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Penicillin G natriumsalt, CAS # 69-57-8, även kallat bensylpenicillin, är enβ -laktamantibiotikum aktivt mot grampositiva och gramnegativa bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Penicillin G natriumsalt är natriumsaltet av bensylpenicillin, ett brett spektrumβ -laktamantibiotikum med grampositiv och gramnegativ bakteriedödande aktivitet
  • Penicillin G binder och inaktiverar penicillinbindande proteiner associerade med bakteriecellväggen, vilket hämmar cellväggssyntesen och resulterar i cellys
Användningsområden
  • Penicillin G kan användas som ett selektionsmedel vid isolering av mikroorganismer eller i cellodlingstillämpningar
  • Det kan också användas för att förhindra infektion hos försöksdjur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-57-8
Molekylformel C16H17N2NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 356.372
InChI-nyckel FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
IUPAC-namn natrium;(2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-7-oxo-6-[(2-fenylacetyl)amino]-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
LEDER CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Penicillin G sodium salt
Typ Penicillin G natriumsalt
pH 5.0 till 7.5
Infrarött spektrum Autentisk
Specifik rotation +293° till +303° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 356.37
Procent renhet ≥97,5 % (HPLC)
compliance-icons
Product Identifier
  • Penicillin G sodium salt
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.