Läs mer
Penicillin G Sodium Salt, Fisher BioReagents
Produktkod. 10790340
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10790340 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10790340 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP29555
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Interferes with peptidoglycan synthesis in bacterial cell walls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Penicillin G Sodium Salt
Typ Penicillin G Sodium Salt
Fysisk form Powder/Solid
CAS 69-57-8
pH 5.0 to 6.5 (at 30g/L aq.sol.)
Källa Penicillium fungi
Förlust vid torkning < 1.5%
Förpackning Amber Glass
Potens 1500 to 1750 U/mg
Kvantitet 5 g
Molekylformel C16H17N2NaO4S
Merck Index 15, 7203
InChI-nyckel FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
LEDER CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
IUPAC-namn sodium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 356.372
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
Formel vikt 356.4
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin G sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .