Läs mer
Penicillin G sodium salt, MedChemExpress
Beskrivning
Penicillin G sodium salt is a typical β-lactam antibiotic.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Penicillin G sodium salt |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 69-57-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H17N2NaO4S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Benzylpenicillin sodium salt |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.61 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (280.61 mM) |
| Show More |