Läs mer
Penicillin G, natriumsalt, MP Biomedicals
Produktkod. 17610937 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mU
Produktkod. Kvantitet
17610937 10 mU
1 options
Produktkod. 17610937 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219453710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.00 SEK
    701.06 SEK / 10 mikroenheter
    Save 34.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
An antibiotic that inhibits bacterial cell wall synthesis by binding to penicillin-binding proteins.
  • Penicillin G är ett smalt spektrum antibiotikum som härrör från Streptococcus pneumonia
  • Det har använts för att studera de diagnostiska och terapeutiska implikationerna av gentamicinresistent Enterococcus faecalis sekvens typ 6 med minskad penicillinkänslighet
  • Används även i cellodling både ensam och i kombination med streptomycin och andra antibiotika
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PENICILLIN G , SODIUM SALT
Typ Penicillin G natriumsalt
Fysisk form Pulver
CAS 69-57-8
Färg White
Kvantitet 10 mU
Molekylformel C16H17N2NaO4S
Linjär formel C16H17N2NaSO4
MDL-nummer MFCD00069666
Synonym penicillin g sodium, penicillin g sodium salt, crystapen, benzylpenicillin sodium, american penicillin, sodium penicillin g, benzylpenicillin sodium salt, sodium penicillin, pencillin g sodium, sodium benzylpenicillinate
Löslighetsinformation Löslig i vatten (H
InChI-nyckel FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
LEDER CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
IUPAC-namn natrium;(2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-7-oxo-6-[(2-fenylacetyl)amino]-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 356.372
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
Formel vikt 356.38
Kvalitet Cellkultur
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G sodiumsalt