Läs mer
Penicillin G natriumsalt
Beskrivning
Penicillin G natriumsalt används som enβ -laktamantibiotikum. Penicillin G kan användas som ett selektivt medel i flera typer av isoleringsmedia. Det har använts för att studera de diagnostiska och terapeutiska implikationerna av gentamicinresistent Enterococcus faecalis sekvens typ 6 med minskad penicillinkänslighet och i cellkultur både ensamt och i kombination med streptomycin och andra antibiotika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Penicillin G natriumsalt är natriumsaltet i benzylpenicillin, ett bredspektrum-laktamantibiotikum βmed grampositiv och gramnegativ bakteridödande aktivitet
- Penicillin G binder och inaktiverar penicillinbindande proteiner kopplade till bakteriens cellvägg, vilket hämmar cellväggssyntesen och resulterar i celllysering
Användningsområden
- Penicillin G kan användas som selektionsmedel vid isolering av mikroorganismer eller i cellodlingsapplikationer
- Det kan också användas för att förebygga infektion hos försöksdjur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penicillin G sodium salt |
| Typ | Penicillin G natriumsalt |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 3834217 |
| Merck Index | 14,7094 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (100 mg/ml), alkohol, glycerol, DMSO (71 mg/ml vid 25 °C) och etanol (< 1 mg/ml vid 25 °C). |
| Formel vikt | 356.37 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.