missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Penicillin G natriumsalt

Produktkod. p-7042582
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15495299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63032.14
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Penicillin G natriumsalt, CAS # 69-57-8, även kallat benzylpenicillin, är ett βlaktamantibiotikum som är aktivt mot grampositiva och gramnegativa bakterier. | CAS: 69-57-8 | C16H17N2NaO4S | 356,372 g/mol

Penicillin G natriumsalt används som enβ -laktamantibiotikum. Penicillin G kan användas som ett selektivt medel i flera typer av isoleringsmedia. Det har använts för att studera de diagnostiska och terapeutiska implikationerna av gentamicinresistent Enterococcus faecalis sekvens typ 6 med minskad penicillinkänslighet och i cellkultur både ensamt och i kombination med streptomycin och andra antibiotika.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Allmän beskrivning

  • Penicillin G natriumsalt är natriumsaltet av bensylpenicillin, ett brett spektrumβ -laktamantibiotikum med grampositiv och gramnegativ bakteriedödande aktivitet
  • Penicillin G binder och inaktiverar penicillinbindande proteiner associerade med bakteriecellväggen, vilket hämmar cellväggssyntesen och resulterar i cellys

Användningsområden

  • Penicillin G kan användas som ett selektionsmedel vid isolering av mikroorganismer eller i cellodlingstillämpningar
  • Det kan också användas för att förhindra infektion hos försöksdjur
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 69-57-8
Molekylformel C16H17N2NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 356.372
MDL-nummer MFCD00069666
InChI-nyckel FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Synonym Benzylpenicillin sodium salt
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
IUPAC-namn natrium;(2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-7-oxo-6-[(2-fenylacetyl)amino]-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
LEDER CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Penicillin G sodium salt
Typ Penicillin G Sodium Salt
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 3834217
Merck Index 14,7094
Löslighetsinformation Soluble in water (100mg/ml),alcohol,glycerol,DMSO (71mg/ml at 25°C),and ethanol (< 1mg/ml at 25°C).
Formel vikt 356.37
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin G sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.