Läs mer
Penicillin G natriumsalt, TRC
Produktkod. 30006110
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006110 100 g
17914615 100 mg
17913525 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006110 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP223400100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-57-8
Molekylformel C16 H17 N2 O4 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 356.37
Synonym Benzylpenicillin sodium, Sodium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
IUPAC-namn natrium; (2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-7-oxo-6-[(2-fenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
LEDER [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylpenicillin sodium
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
Kvantitet 100 g
Formel vikt 356.0807
Procent renhet >95%