Läs mer
Melford Penicillin/Streptomycin
Produktkod. 30018744
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
30018744 50 ml
1 options
Produktkod. 30018744 Leverantör Melford Leverantörsnummer P9356050.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Penicillin/Streptomycin-lösning används i stor utsträckning i cellodling för att förhindra bakteriell kontaminering.
Penicillin/Streptomycin-lösning används i stor utsträckning i cellodling för att förhindra bakteriell kontaminering. Det läggs till cellodlingsmedia för att skapa en steril miljö för tillväxt av celler, vilket hämmar spridningen av bakterier som kan störa celltillväxt och experiment.
Används ofta i cellkultur och mikrobiologi för att förhindra bakteriell kontaminering. När den tillsätts till ett cellodlingsmedium skapar lösningen en steril miljö som är ogynnsam för bakterietillväxt.
Specifikationer
CAS 3810-74-0
Kvantitet 50 ml