Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B |
| Typ | Penicillin/Streptomycin/Amfotericin B |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 7732-18-5 |
| Färg | Pale Yellow |
| Kvantitet | 100 ml |
| Synonym | 100X Pen-Strep-Amphotericin B |
| Kvalitet | Not Available |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B (10,000 IU/ml, 10mg/ml, 25
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate, penicillin G sodium salt