Beskrivning
Gibco™ Penicillin Streptomycin GlutaMAX Supplement is a form of GlutaMAX Supplement that contains the antibiotics penicillin (10,000 units) and streptomycin (10,000 μg), along with 200 mM L-alanyl-L-glutamine dipeptide in a citrate buffer to maintain penicillin potency. GlutaMAX Supplement is an alternative to L-glutamine, with increased stability that improves cell health.
Gibco Penicillin Streptomycin GlutaMAX Supplement är en form av GlutaMAX Supplement som innehåller antibiotika penicillin (10 000 enheter) och streptomycin (10 000μ g), tillsammans med 200 mM L-alanyl-L-glutamin-dipeptid i en citratbuffert för att bibehålla penicillinstyrkan. GlutaMAX Supplement är ett alternativ till L-glutamin, med ökad stabilitet som förbättrar cellhälsan.
Jämfört med L-glutamin, GlutaMAX-tillägg:
- Minimerar ansamling av giftig ammoniak
- Förbättrar cellviabilitet och tillväxt
Minimerar ansamling av giftig ammoniak
Till skillnad från L-glutamin bryts inte GlutaMAX Supplement spontant ner för att bilda ammoniak. Istället klyver celler dipeptidbindningen för att frigöra L-glutamin efter behov. Detta system förhindrar avfallsuppbyggnad och upprätthåller en färsk tillförsel av L-glutamin under långtidsodling.
Förbättrar cellviabilitet och tillväxt
Kulturer med lägre nivåer av ammoniak visar förbättrad cellviabilitet. Dessutom är odlingsförhållandena mer kontrollerade på grund av den konsekventa koncentrationen av GlutaMAX Supplement som inte är möjlig med L-glutamin.
Om penicillin och streptomycin
Antibiotika penicillin och streptomycin används för att förhindra bakteriell kontaminering i cellkulturer på grund av deras effektiva kombinerade verkan mot gram-positiva och gram-negativa bakterier. Penicillin verkar genom att direkt störa omsättningen av bakteriens cellvägg och indirekt genom att utlösa frisättningen av enzymer som ytterligare förändrar cellväggen. Streptomycin verkar genom att binda till 30S-subenheten i den bakteriella ribosomen, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 100X |
| Form | Klar, färglös till svagt gul lösning |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | 0,2μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | GlutaMAX |
| Utan tillsatser | Hold (Håll) |
| Formulering | Vätska, citratbuffert |
| Osmolalitet | 330 till 370 mOsm/kg |
| pH | 4,7 till 6,2 |
| Visa mer |