Läs mer
Penicillin/Streptomycin Mixture, Fisher BioReagents
Produktkod. 10003927
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10003927 50 ml 50ml
1 options
Produktkod. 10003927 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP295950
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Interferes with synthesis of bacterial cell wall. Inhibits protein synthesis; binds to 30S ribosomal subunit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Penicillin/Streptomycin Mixture
Typ Penicillin/Streptomycin
Fysisk form Liquid
CAS 3810-74-0, 69-57-8, 7647-14-5, 7732-18-5
Förpackning Plastic Bottle
Sterilfiltrerad Pass Test
Kvantitet 50 ml
Merck Index 15, 8956
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin/Streptomycin Mixture
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .