Läs mer
Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture, Fisher BioReagents
Beskrivning
- An antibiotic mixture used to prevent bacterial contamination of cell cultures
- Three combined antibiotics prove effective against gram-positive and gram-negative bacteria
- Penicillin interferes with the synthesis of bacterial cell wall
- Streptomycin and neomycin inhibit protein synthesis in bacteria by binding to the 30S subunit of bacterial ribosome
- Intended for research purposes only
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture |
| Typ | Penicillin/Streptomycin/Neomycin |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 1405-10-3, 3810-74-0, 69-57-8, 7647-14-5, 7732-18-5 |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Sterilfiltrerad | Pass Test |
| Kvantitet | 50 ml |
| Merck Index | 15, 6539 |
| Synonym | PSN Mixture |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .