Läs mer
Gibco™ Penicillin-streptomycinlösning (10 000 enheter ea.)
Description
Kombinationen av antibiotika penicillin och streptomycin används för att förhindra bakteriell kontaminering av cellkulturer på grund av deras effektiva verkan mot gram-positiva respektive gram-negativa bakterier. Penicillin renades ursprungligen från svampen Penicillium och verkar genom att direkt störa omsättningen av bakteriens cellvägg och indirekt genom att utlösa frisättningen av enzymer som ytterligare förändrar cellväggen. Streptomycin renades ursprungligen från Streptomyces griseus . Streptomycin verkar genom att binda till 30S-subenheten av den bakteriella ribosomen, vilket leder till hämning av proteinsyntes och död hos känsliga bakterier. Vi erbjuder en mängd olika antibiotika och antimykotika för cellodlingstillämpningar.
Denna lösning innehåller 10 000 enheter penicillin och μ10 000 g streptomycin per ml.
Produktanvändning
endast för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Denna lösning innehåller 10 000 enheter penicillin och μ10 000 g streptomycin per ml.
Produktanvändning
endast för forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | –5 till– 20 °C |
| Beskrivning | Penicillin-streptomycinlösning, 20 x 100 ml, 100X,– 5 till– °20 C Förvaringstemperatur, Antibiotikum, Penicillin, Streptomycin Agent, Rumstemperatur/Fryst, Innehåller 10000 enheter penicillin och 10000 μg Streptomycin PermL |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antibiotika |
| För användning med (applikation) | Förebyggande av cellkulturkontamination |
| Kvantitet | 20 x 100 ml |