Läs mer
Penicillin V Potassium, MedChemExpress
Produktkod. 16418546
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418546 100 mg
1 options
Produktkod. 16418546 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0975
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Penicillin V Potassium (Phenoxymethylpenicillin potassium salt) is an orally active antibiotic. Penicillin V Potassium inhibits the growth of Streptococci, C. difficile and S. aureus. Penicillin V Potassium can be used for the research of otitis, sinusitis, pharyngitis and tonsillitis.
Penicillin V Potassium (Phenoxymethylpenicillin potassium salt) is an orally active antibiotic. Penicillin V Potassium inhibits the growth of Streptococci, C. difficile and S. aureus. Penicillin V Potassium can be used for the research of otitis, sinusitis, pharyngitis and tonsillitis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Penicillin V Potassium
Fysisk form Solid
CAS 132-98-9
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H17KN2O5S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Phenoxymethylpenicillin potassium salt
Löslighetsinformation DMSO : 12 mg/mL (30.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (15.44 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(O[K])[C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(COC3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O
Molekylvikt (g/mol) 388.48
Formel vikt 388.48
Procent renhet 99.02%