Läs mer
Melford Penicillin V Kaliumsalt
Beskrivning
Inhibitor av bakteriell cellväggsyntes.
Inhibitor av bakteriell cellväggsyntes. Aktiv mot grampositiva och vissa gramnegativa bakterier. B-laktamas känslig.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penicillin V Potassium Salt |
| CAS | 132-98-9 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | C16H17KN2O4S |