missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Melford Penicillin V Kaliumsalt

Produktkod. p-200087086
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30018689

Brand: Melford P3300025.0

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Inhibitor av bakteriell cellväggsyntes.

Inhibitor av bakteriell cellväggsyntes. Aktiv mot grampositiva och vissa gramnegativa bakterier. B-laktamas känslig.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Penicillin V Potassium Salt
CAS 132-98-9
Kvantitet 25 g
Molekylformel C16H17KN2O4S
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.